Stampa…
3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC412112-1G PC412112-250MG
APOSPC412112-1GEA 284 EUR
APOSPC412112-1G APOSPC412112-250MG
3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)phenylboronic acid 98%
3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₇BF₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095141
CAS Number: 917969-79-0