Stampa…
2-Fluoro-3-hydroxymethylphenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)phenylboronic acid, (2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid
PC412062-1G PC412062-5G PC412062-25G
APOSPC412062-1GEA 130 EUR
APOSPC412062-1G APOSPC412062-5G APOSPC412062-25G
2-Fluoro-3-hydroxymethylphenylboronic acid 97%
2-Fluoro-3-hydroxymethylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₃
Peso molecolare: 169,946 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17926485
CAS Number: 1256355-08-4