Stampa…
4-Bromo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC411338-1G PC411338-25G PC411338-5G
APOSPC411338-1GEA 26.1 EUR
APOSPC411338-1G APOSPC411338-25G APOSPC411338-5G
4-Bromo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₅H₄BrF₃N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12824332
CAS Number: 1049730-37-1