1-(2-Fluoroethyl)-3-methyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₁₀FN₃·2ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28962830 CAS Number: 1855907-13-9 |