Stampa…
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC411336-1G PC411336-25G PC411336-5G
APOSPC411336-1GEA 575 EUR
APOSPC411336-1G APOSPC411336-25G APOSPC411336-5G
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₅H₄F₂N₂O₂
Peso molecolare: 162,094 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11558118
CAS Number: 1174305-81-7