Stampa…
3-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC411335-1G PC411335-5G
APOSPC411335-1GEA 201 EUR
APOSPC411335-1G APOSPC411335-5G
3-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
3-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formula: C₅H₄F₂N₂O₂
Peso molecolare: 162,094 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18262323
CAS Number: 681034-51-5