4,4-Difluoro-1-(2-furyl)butane-1,3-dione
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC411330-1G
PC411330-5G
APOSPC411330-1GEA
55.3
EUR
APOSPC411330-1G
APOSPC411330-5G
4,4-Difluoro-1-(2-furyl)butane-1,3-dione
4,4-Difluoro-1-(2-furyl)butane-1,3-dione
Formula:
C₈H₆F₂O₃ Peso molecolare: 188,128 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03420652 CAS Number: 480438-97-9 |