Stampa…
2,2,2-Trifluoro-1-pyridin-2-ylethanamine dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-1-(pyridin-2-yl)ethanamine dihydrochloride
PC411329-1G PC411329-5G
APOSPC411329-1GEA 284 EUR
APOSPC411329-1G APOSPC411329-5G
2,2,2-Trifluoro-1-pyridin-2-ylethanamine dihydrochloride
2,2,2-Trifluoro-1-pyridin-2-ylethanamine dihydrochloride
Formula: C₇H₇F₃N₂·2ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16872039
CAS Number: 1241675-88-6