Stampa…
4-Chloro-1-(2-fluoroethyl)-1H-pyrazole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC411327-1G PC411327-5G
APOSPC411327-1GEA 42.3 EUR
APOSPC411327-1G APOSPC411327-5G
4-Chloro-1-(2-fluoroethyl)-1H-pyrazole 95+%
4-Chloro-1-(2-fluoroethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₅H₆ClFN₂
Peso molecolare: 148,566 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25371345
CAS Number: 1429419-75-9