Stampa…
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC411323-1G PC411323-5G
APOSPC411323-1GEA 46.6 EUR
APOSPC411323-1G APOSPC411323-5G
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
Formula: C₈H₉F₂NO·ClH
Peso molecolare: 209,621 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15209619
CAS Number: 1106917-71-8