2-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC411321-1G
PC411321-5G
APOSPC411321-1GEA
40.6
EUR
APOSPC411321-1G
APOSPC411321-5G
2-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline hydrochloride
2-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline hydrochloride
Formula:
C₉H₁₀F₃NO·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD25371225 CAS Number: 1431962-93-4 |