Stampa…
3-(Pentafluoroethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC411320-1G PC411320-5G
APOSPC411320-1GEA 48.1 EUR
APOSPC411320-1G APOSPC411320-5G
3-(Pentafluoroethyl)-1H-pyrazol-5-ol
3-(Pentafluoroethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Formula: C₅H₃F₅N₂O
Peso molecolare: 202,082 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04968776
CAS Number: 173468-46-7