Stampa…
2-(Difluoromethoxy)-3-methoxyaniline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC411316-1G PC411316-5G
APOSPC411316-1GEA 35 EUR
APOSPC411316-1G APOSPC411316-5G
2-(Difluoromethoxy)-3-methoxyaniline hydrochloride
2-(Difluoromethoxy)-3-methoxyaniline hydrochloride
Formula: C₈H₉F₂NO₂·ClH
Peso molecolare: 225,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25371294
CAS Number: 1431969-97-9