Stampa…
3-(Difluoromethoxy)-4-methoxyaniline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC411314-1G PC411314-5G
APOSPC411314-1GEA 33.5 EUR
APOSPC411314-1G APOSPC411314-5G
3-(Difluoromethoxy)-4-methoxyaniline hydrochloride
3-(Difluoromethoxy)-4-methoxyaniline hydrochloride
Formula: C₈H₉F₂NO₂·ClH
Peso molecolare: 225,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25371276
CAS Number: 1431962-33-2