4-Methyl-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC411313-1G
PC411313-5G
APOSPC411313-1GEA
26.3
EUR
APOSPC411313-1G
APOSPC411313-5G
4-Methyl-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
4-Methyl-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Formula:
C₉H₁₀F₃NO Peso molecolare: 205,177 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09943424 CAS Number: 186387-92-8 |