Stampa…
5-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC411311-1G PC411311-5G
APOSPC411311-1GEA 35 EUR
APOSPC411311-1G APOSPC411311-5G
5-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline hydrochloride
5-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline hydrochloride
Formula: C₇H₆ClF₂NO·ClH
Peso molecolare: 230,039 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25371274
CAS Number: 1431963-04-0