Stampa…
3-(Difluoromethoxy)aniline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC411307-1G PC411307-5G
APOSPC411307-1GEA 21.9 EUR
APOSPC411307-1G APOSPC411307-5G
3-(Difluoromethoxy)aniline hydrochloride
3-(Difluoromethoxy)aniline hydrochloride
Formula: C₇H₇F₂NO·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25371275
CAS Number: 1431965-57-9