Stampa…
1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC411306-1G PC411306-5G
APOSPC411306-1GEA 35 EUR
APOSPC411306-1G APOSPC411306-5G
1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₆H₈FIN₂
Peso molecolare: 254,044 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25949457
CAS Number: 1443278-91-8