Stampa…
1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC411305-1G PC411305-5G
APOSPC411305-1GEA 30.6 EUR
APOSPC411305-1G APOSPC411305-5G
1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₆H₈FIN₂
Peso molecolare: 254,044 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25949444
CAS Number: 1443278-85-0