1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₅F₂N₃·ClH Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD14705743 CAS Number: 1221726-31-3 |