1-(Difluoromethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₅F₂IN₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD15146436 CAS Number: 1217862-89-9 |