Stampa…
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC411300-1G PC411300-5G
APOSPC411300-1GEA 198 EUR
APOSPC411300-1G APOSPC411300-5G
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₄H₄F₂N₂
Peso molecolare: 118,085 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04971168
CAS Number: 908014-77-7
UN: 1993
ADR: 3,III