Stampa…
2-Fluoro-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC411285-1G PC411285-250MG PC411285-500MG
APOSPC411285-1GEA 1730 EUR
APOSPC411285-1G APOSPC411285-250MG APOSPC411285-500MG
2-Fluoro-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
2-Fluoro-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Formula: C₈H₁₄FN·ClH
Peso molecolare: 179,663 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22683335
CAS Number: 1263178-15-9