trans-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₅H₈F₃NO·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD23106128 CAS Number: 1408075-16-0 |