Stampa…
2-(3,3-Difluorocyclobutyl)acetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC411275-1G PC411275-500MG PC411275-5G
APOSPC411275-1GEA 655 EUR
APOSPC411275-1G APOSPC411275-500MG APOSPC411275-5G
2-(3,3-Difluorocyclobutyl)acetonitrile
2-(3,3-Difluorocyclobutyl)acetonitrile
Formula: C₆H₇F₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24856416
CAS Number: 1219019-02-9