Stampa…
1-(3,3-Difluorocyclobutyl)ethan-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
PC411273-1G PC411273-5G
APOSPC411273-1GEA 656 EUR
APOSPC411273-1G APOSPC411273-5G
1-(3,3-Difluorocyclobutyl)ethan-1-one
1-(3,3-Difluorocyclobutyl)ethan-1-one
Formula: C₆H₈F₂O
Peso molecolare: 134,124 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28501817
CAS Number: 1621223-57-1