Stampa…
2-(3,3-Difluorocyclobutyl)acetaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
PC411272-100MG PC411272-1G PC411272-250MG
APOSPC411272-100MGEA 343 EUR
APOSPC411272-100MG APOSPC411272-1G APOSPC411272-250MG
2-(3,3-Difluorocyclobutyl)acetaldehyde
2-(3,3-Difluorocyclobutyl)acetaldehyde
Formula: C₆H₈F₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24856435
CAS Number: 1374657-08-5