Stampa…
3-(Fluoromethyl)azetidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC411261-1G PC411261-250MG
APOSPC411261-1GEA 1150 EUR
APOSPC411261-1G APOSPC411261-250MG
3-(Fluoromethyl)azetidine hydrochloride
3-(Fluoromethyl)azetidine hydrochloride
Formula: C₄H₈FN·ClH
Peso molecolare: 125,572 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27991715
CAS Number: 1642298-59-6