Stampa…
2-Chloro-2,2-difluoroethanesulphonyl fluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC4110-10G PC4110-50G
APOSPC4110-10GEA 364 EUR
APOSPC4110-10G APOSPC4110-50G
2-Chloro-2,2-difluoroethanesulphonyl fluoride 97%
2-Chloro-2,2-difluoroethanesulphonyl fluoride
Formula: C₂H₂ClF₃O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412192
CAS Number: 460-94-6