Stampa…
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)ethanamine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC410202-1G PC410202-250MG
APOSPC410202-1GEA 916 EUR
APOSPC410202-1G APOSPC410202-250MG
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)ethanamine hydrochloride 95%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)ethanamine hydrochloride
Formula: C₄H₈F₃NO·ClH
Peso molecolare: 179,569 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03196899
CAS Number: 1035041-75-8