2-(Difluoromethoxy)-4-methylaniline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₉F₂NO·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD25371273 CAS Number: 1431962-99-0 |