5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₄F₃N₃·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18633449 CAS Number: 1418117-74-4 |