Stampa…
4-(2,2-Difluoroethoxy)aniline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC410078-1G PC410078-5G
APOSPC410078-1GEA 26.3 EUR
APOSPC410078-1G APOSPC410078-5G
4-(2,2-Difluoroethoxy)aniline hydrochloride
4-(2,2-Difluoroethoxy)aniline hydrochloride
Formula: C₈H₉F₂NO·ClH
Peso molecolare: 209,621 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16621779
CAS Number: 1431965-53-5