1-(2,2-Difluoroethyl)piperazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC410047-1G
PC410047-250MG
PC410047-5G
APOSPC410047-1GEA
173
EUR
APOSPC410047-1G
APOSPC410047-250MG
APOSPC410047-5G
1-(2,2-Difluoroethyl)piperazine 95%
1-(2,2-Difluoroethyl)piperazine
Formula:
C₆H₁₂F₂N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08696507 CAS Number: 767609-14-3 |