4-(Difluoromethoxy)-2-methylaniline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₉F₂NO·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04967256 CAS Number: 1185175-00-1 |