tert-Butyl (4-acetyl-2-fluorophenyl)carbamate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC409527-1G
PC409527-5G
APOSPC409527-1GEA
429
EUR
APOSPC409527-1G
APOSPC409527-5G
tert-Butyl (4-acetyl-2-fluorophenyl)carbamate 95+%
tert-Butyl (4-acetyl-2-fluorophenyl)carbamate
Formula:
C₁₃H₁₆FNO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20921817 CAS Number: 811799-54-9 |