4-Fluoro-4-Piperidinemethanol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(4-Fluoropiperidin-4-yl)methanol hydrochloride
Formula:
C₆H₁₂FNO·ClH Peso molecolare: 169.625 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD19105116 CAS Number: 1254115-16-6 |