Stampa…
2-Cyano-4,4-Difluorocyclohexanone
Fornitore: Apollo Scientific
PC409041-1G PC409041-5G
APOSPC409041-1GEA 314 EUR
APOSPC409041-1G APOSPC409041-5G
2-Cyano-4,4-Difluorocyclohexanone
2-Cyano-4,4-Difluorocyclohexanone
Formula: C₇H₇F₂NO
Peso molecolare: 159,133 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19442120
CAS Number: 1309602-28-5