Stampa…
2,2-Difluorocyclopenta-1,3-dione
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC409034-1G PC409034-250MG PC409034-500MG
APOSPC409034-1GEA 961 EUR
APOSPC409034-1G APOSPC409034-250MG APOSPC409034-500MG
2,2-Difluorocyclopenta-1,3-dione
2,2-Difluorocyclopenta-1,3-dione
Formula: C₅H₄F₂O₂
Punto di fusione: 72…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16657105
CAS Number: 1215071-21-8