Stampa…
N-t-BOC-trans-4-Fluoro-L-prolinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC409013-1G PC409013-250MG
APOSPC409013-1GEA 619 EUR
APOSPC409013-1G APOSPC409013-250MG
N-t-BOC-trans-4-Fluoro-L-prolinonitrile
N-t-BOC-trans-4-Fluoro-L-prolinonitrile
Formula: C₁₀H₁₅FN₂O₂
Peso molecolare: 214,237 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458684
CAS Number: 1330286-47-9