Stampa…
N-t-BOC-cis-4-Fluoro-L-prolinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC409010-1G PC409010-250MG
APOSPC409010-1GEA 67.3 EUR
APOSPC409010-1G APOSPC409010-250MG
N-t-BOC-cis-4-Fluoro-L-prolinonitrile
N-t-BOC-cis-4-Fluoro-L-prolinonitrile
Formula: C₁₀H₁₅FN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09263600
CAS Number: 426844-76-0