Stampa…
1-Bromo-3-(pentafluoroethyl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC408836-1G PC408836-250MG
APOSPC408836-1GEA 350 EUR
APOSPC408836-1G APOSPC408836-250MG
1-Bromo-3-(pentafluoroethyl)benzene
1-Bromo-3-(pentafluoroethyl)benzene
Formula: C₈H₄BrF₅
Peso molecolare: 275,013 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24386133
CAS Number: 18739-03-2