Stampa…
1-Bromo-2-(pentafluoroethyl)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC408835-1G PC408835-250MG PC408835-5G
APOSPC408835-1GEA 401 EUR
APOSPC408835-1G APOSPC408835-250MG APOSPC408835-5G
1-Bromo-2-(pentafluoroethyl)benzene 95%
1-Bromo-2-(pentafluoroethyl)benzene
Formula: C₈H₄BrF₅
Peso molecolare: 275,013 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10000932
CAS Number: 112754-17-3