Stampa…
2-Fluoropyrimidin-4-amine
Fornitore: Apollo Scientific
PC408561-1G PC408561-250MG
APOSPC408561-1GEA 615 EUR
APOSPC408561-1G APOSPC408561-250MG
2-Fluoropyrimidin-4-amine
2-Fluoropyrimidin-4-amine
Formula: C₄H₄FN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00769380
CAS Number: 96548-91-3