Stampa…
6-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidin-4-amine
Fornitore: Apollo Scientific
PC408560-1G PC408560-250MG
APOSPC408560-1GEA 81.5 EUR
APOSPC408560-1G APOSPC408560-250MG
6-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidin-4-amine
6-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidin-4-amine
Formula: C₅H₅ClFN₃
Peso molecolare: 161,565 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11846146
CAS Number: 943006-45-9