Stampa…
5-Fluoro-2-methylpyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
PC408557-1G PC408557-250MG
APOSPC408557-1GEA 287 EUR
APOSPC408557-1G APOSPC408557-250MG
5-Fluoro-2-methylpyrimidine
5-Fluoro-2-methylpyrimidine
Formula: C₅H₅FN₂
Peso molecolare: 112,105 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16611294
CAS Number: 54376-50-0