Stampa…
4,6-Difluoro-5-methylpyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
PC408556-1G PC408556-250MG
APOSPC408556-1GEA 158 EUR
APOSPC408556-1G APOSPC408556-250MG
4,6-Difluoro-5-methylpyrimidine
4,6-Difluoro-5-methylpyrimidine
Formula: C₅H₄F₂N₂
Peso molecolare: 130,095 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11656645
CAS Number: 18260-64-5