4-(Difluoromethyl)piperidine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC408512-250MG
PC408512-1G
PC408512-5G
APOSPC408512-250MGEA
133
EUR
APOSPC408512-250MG
APOSPC408512-1G
APOSPC408512-5G
4-(Difluoromethyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(Difluoromethyl)piperidine hydrochloride
Formula:
C₆H₁₁F₂N·ClH Peso molecolare: 171,616 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18711662 CAS Number: 760958-13-2 |