1-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC408452-1G
PC408452-250MG
PC408452-5G
APOSPC408452-1GEA
713
EUR
APOSPC408452-1G
APOSPC408452-250MG
APOSPC408452-5G
1-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanamine hydrochloride
1-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanamine hydrochloride
Formula:
C₆H₈F₃N₃·ClH Peso molecolare: 215,604 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28893666 CAS Number: 2138274-07-2 |