4-Bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC408451-1G
PC408451-250MG
APOSPC408451-1GEA
528
EUR
APOSPC408451-1G
APOSPC408451-250MG
4-Bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
4-Bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula:
C₆H₄BrF₃N₂O₂ Peso molecolare: 273,007 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03419817 CAS Number: 497833-03-1 |